Stampa…
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC7478-1G PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA 154 EUR
APOSPC7478-1G APOSPC7478-5G
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166749
CAS Number: 72850-79-4