Stampa…
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 141 EUR
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Formula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264540
CAS Number: 1000339-67-2