Stampa…
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 147 EUR
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Peso molecolare: 268,21 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264536
CAS Number: 1000339-64-9