Stampa…
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 33.5 EUR
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Punto di ebollizione: 163…164 °C
Punto di fusione: 15…17 °C
Densità: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000378
CAS Number: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2