Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC7467-1G PC7467-5G
APOSPC7467-1GEA 118 EUR
APOSPC7467-1G APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃OS
Peso molecolare: 206,19 g/mol
Punto di ebollizione: 219 °C
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129191
CAS Number: 4021-50-5