Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 590 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formula: C₈H₆F₆N₂
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631430
CAS Number: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III