Stampa…
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
PC7458-10G PC7458-1G PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA 303 EUR
APOSPC7458-10G APOSPC7458-1G APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₃
Punto di fusione: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02018696
CAS Number: 405910-36-3