Stampa…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 111 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01420274
CAS Number: 1008859-90-2