Stampa…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 111 EUR
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formula: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Punto di fusione: 177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01418201
CAS Number: 329064-15-5