Stampa…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 303 EUR
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027734
CAS Number: 392237-31-9