2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 2-Bromo-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC7451-1G
PC7451-5G
APOSPC7451-1GEA
91.6
EUR
APOSPC7451-1G
APOSPC7451-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BBrF₃O₂ Peso molecolare: 268,82 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258742 CAS Number: 957034-38-7 |