Stampa…
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC7447-10G PC7447-1G PC7447-5G
APOSPC7447-10GEA 303 EUR
APOSPC7447-10G APOSPC7447-1G APOSPC7447-5G
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Punto di fusione: 200…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01208354
CAS Number: 298703-18-1