4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC7446-10G
PC7446-1G
PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA
303
EUR
APOSPC7446-10G
APOSPC7446-1G
APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Punto di fusione: 38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00592425 CAS Number: 62054-71-1 |