Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 241 EUR
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/8mmHg
Punto di fusione: 39…47 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407341
CAS Number: 360575-28-6