Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 129 EUR
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C/3,75mmHg
Punto di fusione: 28…33 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061240
CAS Number: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III