Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-3-(trifluormethoxy)benzol, (3-Trifluoromethoxyphenyl)acetonitrile
PC7440G-1G PC7440G-5G PC7440G-10G
APOSPC7440G-1GEA 105 EUR
APOSPC7440G-1G APOSPC7440G-5G APOSPC7440G-10G
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061272
CAS Number: 108307-56-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III