(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH Punto di fusione: 53…55 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082480 CAS Number: 203302-97-0 |