Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 52.2 EUR
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Densità: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042413
CAS Number: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III