Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formula: C₇H₅F₃OS
Punto di ebollizione: 53…55 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052320
CAS Number: 175278-01-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III