Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 402 EUR
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formula: C₈H₆F₃NOS
Peso molecolare: 221,19 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068113
CAS Number: 149169-34-6