4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄F₃NOS Punto di ebollizione: 215…218 °C Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042412 CAS Number: 64285-95-6 UN: 1760 ADR: 8,II |