Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₄F₃NO₂
Punto di ebollizione: 52…55 °C/15mmHg
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134160
CAS Number: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II