Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G PC7439PT-25G PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA 114 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-25G APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂O
Peso molecolare: 228,60 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053033
CAS Number: 133115-72-7