Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 101 EUR
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052352
CAS Number: 72220-50-9