Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.3 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Peso molecolare: 178,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/15mmHg
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040988
CAS Number: 828-27-3
EINECS: 212-583-0