Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 136 EUR
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 69…70 °C/12mmHg
Densità: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040987
CAS Number: 827-99-6