Stampa…
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Punto di ebollizione: 87…89 °C/15mmHg
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040302
CAS Number: 713-65-5