Stampa…
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 42.3 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃IO
Peso molecolare: 288,01 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C/15mmHg
Densità: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042411
CAS Number: 103962-05-6