Stampa…
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 49.5 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃IO
Peso molecolare: 288,01 g/mol
Punto di ebollizione: 164…165 °C
Densità: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042410
CAS Number: 175278-00-9