Stampa…
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄ClF₃O
Punto di ebollizione: 142…143 °C
Densità: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040953
CAS Number: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3,III