Stampa…
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Punto di ebollizione: 156…158 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040943
CAS Number: 2252-44-0