Stampa…
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210.58
Punto di ebollizione: 72…73 °C/15mmHg
Densità: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052326
CAS Number: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8 III