Stampa…
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210,58 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221456
CAS Number: 116827-40-8