Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 139 EUR
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Peso molecolare: 192,14 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061270
CAS Number: 50823-90-0