Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 96…98 °C/12mmHg
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153285
CAS Number: 175278-07-6