Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061267
CAS Number: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8,III