Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NO
Punto di ebollizione: 77 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085176
CAS Number: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III