Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 0 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Punto di ebollizione: 55…56 °C/2mmHg
Densità: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052329
CAS Number: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II