Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 40.6 EUR
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Punto di ebollizione: 94…96 °C/15mmHg
Densità: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052330
CAS Number: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8,II