4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7438G-100G
PC7438G-25G
PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA
78.3
EUR
APOSPC7438G-100G
APOSPC7438G-25G
APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula:
C₈H₄F₃NO Punto di ebollizione: 192…193 °C Densità: 1,285 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039474 CAS Number: 332-25-2 EINECS: 206-363-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |