Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7438F-10G PC7438F-50G
APOSPC7438F-10GEA 39.4 EUR
APOSPC7438F-10G APOSPC7438F-50G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Punto di fusione: 37 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040959
CAS Number: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III