Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 96 EUR
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Punto di ebollizione: 61…62 °C/8mmHg
Densità: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042409
CAS Number: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III