Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 29 EUR
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Punto di fusione: 110…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204234
CAS Number: 175277-18-6