Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002541
CAS Number: 330-12-1
EINECS: 206-352-3