3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041501 CAS Number: 1014-81-9 |