Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204180
CAS Number: 175277-19-7