Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 74.2 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052325
CAS Number: 1979-29-9