Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 168 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Punto di ebollizione: 120…122 °C/15mmHg
Densità: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042408
CAS Number: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II