3-(Trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7435-5G
PC7435-1G
APOSPC7435-5GEA
81.2
EUR
APOSPC7435-5G
APOSPC7435-1G
3-(Trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-(Trifluoromethoxy)benzamide
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Punto di fusione: 115…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041512 CAS Number: 658-91-3 |