Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 237 EUR
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042407
CAS Number: 127979-74-2